2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 221 EUR
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15203622
Núm. CAS: 1973-04-2