Diethyl 2-oxobutanedioate 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester

OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 58 EUR
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formula: C₈H₁₂O₅
MW: 188.18 g/mol
Pto. Ebullición: 87 °C
Densidad: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00511083
Núm. CAS: 108-56-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR