Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941614-1G OR941614-5G
APOSOR941614-1GEA 0 EUR
APOSOR941614-1G APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968468
Núm. CAS: 53088-69-0