2-Biphenylyl isocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Biphenyl Isocyanate, Isocyanic acid 2-Biphenyl ester, 2-Biphenylylisocyanate
OR941696-5G OR941696-25G
APOSOR941696-5GEA 121 EUR
APOSOR941696-5G APOSOR941696-25G
2-Biphenylyl isocyanate 95%
2-Biphenylyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037087
Núm. CAS: 17337-13-2