6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941735-10G OR941735-1G OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA 63.8 EUR
APOSOR941735-10G APOSOR941735-1G APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20547768
Núm. CAS: 179688-52-9