4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
OR941750-25G
APOSOR941750-25GEA 78.3 EUR
APOSOR941750-25G
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059957
Núm. CAS: 28664-35-9