(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
OR941768-5G
APOSOR941768-5GEA 63.8 EUR
APOSOR941768-5G
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Formula: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Pto. Ebullición: 165…167 °C
Densidad: 0,915 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321229
Núm. CAS: 102191-92-4
UN: 1989
ADR: 3,III