N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Dimethylneopentanediamine, N1,N1,2,2-Tetramethylpropane-1,3-diamine
OR941777-100G
APOSOR941777-100GEA 89.9 EUR
APOSOR941777-100G
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine 95%
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044018
Núm. CAS: 53369-71-4