3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 114 EUR
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₄S
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783851
Núm. CAS: 871329-61-2