4-Allyloxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941983-1G OR941983-250MG
APOSOR941983-1GEA 0 EUR
APOSOR941983-1G APOSOR941983-250MG
4-Allyloxybenzoic acid 95%
4-Allyloxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00526542
Núm. CAS: 27914-60-9