2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR942029-25G
OR942029-5G
OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA
241
EUR
APOSOR942029-25G
APOSOR942029-5G
APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formula:
C₉H₉NO₂ Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014720 Núm. CAS: 705-60-2 |