Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 53.8 EUR
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115822
Núm. CAS: 64401-55-4