1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 190 EUR
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09764050
Núm. CAS: 26530-93-8