2-Vinylphenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 95.7 EUR
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphenyl acetate 95%
2-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093430
Núm. CAS: 63600-35-1