3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942220-1G
APOSOR942220-1GEA 314 EUR
APOSOR942220-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05841589
Núm. CAS: 158861-24-6