3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Proveedor: Apollo Scientific
OR942257-1KG OR942257-500G OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 518 EUR
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-500G APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formula: C₁₁H₂₄O₃
Densidad: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790878
Núm. CAS: 70445-33-9