1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G
OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA
104
EUR
APOSOR942282-100G
APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040292 Núm. CAS: 1010-26-0 |