2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 128 EUR
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646082
Núm. CAS: 13739-48-5