2,4-Dimetoxibenzoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dimethoxybenzoate
OR942370-25G
APOSOR942370-25GEA 252 EUR
APOSOR942370-25G
2,4-Dimetoxibenzoato de metilo 95%
2,4-Dimetoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070649
Núm. CAS: 2150-41-6