3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azetidine-3-thiol hydrochloride
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 364 EUR
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015916
Núm. CAS: 179337-60-1