1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942532-1G OR942532-5G
APOSOR942532-1GEA 50.9 EUR
APOSOR942532-1G APOSOR942532-5G
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006678
Núm. CAS: 5662-95-3