6-terc-Butil-o-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-terc-Butil-o-cresol 95%
6-terc-Butil-o-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002239
Núm. CAS: 2219-82-1