2-Metilanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
OR9430-250G
OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA
207
EUR
APOSOR9430-250G
APOSOR9430-50G
2-Metilanísol 99%
2-Metilanísol
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 170…172 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 0,985 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008373 Núm. CAS: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |