5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943010-1G OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA 88.6 EUR
APOSOR943010-1G APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03848205
Núm. CAS: 59908-47-3