Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943092-1G OR943092-250MG
APOSOR943092-1GEA 0 EUR
APOSOR943092-1G APOSOR943092-250MG
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250128
Núm. CAS: 740799-82-0