(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 440 EUR
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665957
Núm. CAS: 959574-98-2