Alcohol 3-metoxisalicilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Alcohol 2-hidroxi-3-metoxibencilico
OR943121-25G OR943121-5G
APOSOR943121-25GEA 148 EUR
APOSOR943121-25G APOSOR943121-5G
Alcohol 3-metoxisalicilico 95%
Alcohol 3-metoxisalicilico
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008362
Núm. CAS: 4383-05-5