3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943162-1G
OR943162-25G
OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA
30.6
EUR
APOSOR943162-1G
APOSOR943162-25G
APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formula:
C₄H₆BrN₃ Pto. de fusión: 117…122 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03412169 Núm. CAS: 1780-72-9 |