2,4-Dimetilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943193-1G
APOSOR943193-1GEA 111 EUR
APOSOR943193-1G
2,4-Dimetilbencilamina 98%
2,4-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025575
Núm. CAS: 94-98-4