5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 114 EUR
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00207656
Núm. CAS: 39629-86-2