1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943247-10G OR943247-1G OR943247-25G OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA 0 EUR
APOSOR943247-10G APOSOR943247-1G APOSOR943247-25G APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formula: C₉H₂₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012359
Núm. CAS: 96556-05-7