[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Thiophen-3-yl)ethanamine
OR943265-1G
APOSOR943265-1GEA 125 EUR
APOSOR943265-1G
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine
Formula: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08452688
Núm. CAS: 118488-08-7