tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 770 EUR
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432512
Núm. CAS: 147528-20-9