4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 255 EUR
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Formula: C₁₂H₁₂B₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00433207
Núm. CAS: 19014-29-0