1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1’-Boc-[1,4’-bipiperidine]-4-carboxylicacid, 1-Boc-4-(4-carboxy-1-piperidinyl)-piperidine, 1'-(tert-Butoxycarbonyl)-[1,4'-bipiperidine]-4-carboxylic acid
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 783 EUR
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₄
MW: 312.41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408960
Núm. CAS: 201810-59-5