(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943413-500MG OR943413-5G
APOSOR943413-500MGEA 0 EUR
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-5G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045357
Núm. CAS: 146796-02-3