(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: C-(4-Methylfurazan-3-yl)methylamine
OR943469-1G OR943469-250MG
APOSOR943469-1GEA 321 EUR
APOSOR943469-1G APOSOR943469-250MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Formula: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07800291
Núm. CAS: 321392-83-0
UN: 2735
ADR: 8,III