(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine, tert-Butyl (R)-1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR943505-1G
OR943505-500MG
APOSOR943505-1GEA
654
EUR
APOSOR943505-1G
APOSOR943505-500MG
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11112229 Núm. CAS: 100927-10-4 |