3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4-Pentamethylenepiperidine
OR943518-1G OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA 696 EUR
APOSOR943518-1G APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Formula: C₁₀H₁₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011572
Núm. CAS: 180-44-9