(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR943527-5G
APOSOR943527-5GEA 217 EUR
APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036053
Núm. CAS: 32089-46-6