1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
OR943554-1G
OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA
85.7
EUR
APOSOR943554-1G
APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula:
C₆H₁₀ClNO MW: 147,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00169064 Núm. CAS: 51333-90-5 |