1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-ethylamine
OR943602-1G OR943602-250MG
APOSOR943602-1GEA 209 EUR
APOSOR943602-1G APOSOR943602-250MG
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312297
Núm. CAS: 122416-41-5