1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 487 EUR
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Formula: C₄H₉ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01752806
Núm. CAS: 25027-40-1