1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943641-1G OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA 186 EUR
APOSOR943641-1G APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419815
Núm. CAS: 21686-05-5