2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943652-1G
APOSOR943652-1GEA 77 EUR
APOSOR943652-1G
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03864951
Núm. CAS: 139549-06-7