Ácido 2,5-dicloroisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9438-100G OR9438-25G
APOSOR9438-100GEA 260 EUR
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G
Ácido 2,5-dicloroisonicotinico
Ácido 2,5-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 235…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466640
Núm. CAS: 88912-26-9