5-Clorometiloxazolidin-2-ona 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one

OR944569-25G OR944569-5G
APOSOR944569-25GEA 265 EUR
APOSOR944569-25G APOSOR944569-5G
5-Clorometiloxazolidin-2-ona 95%
5-Clorometiloxazolidin-2-ona
Formula: C₄H₆ClNO₂
MW: 135,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005269
Núm. CAS: 22625-57-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR