Monobenzyl malonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 88.6 EUR
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138132
Núm. CAS: 40204-26-0