Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944579-250MG
APOSOR944579-250MGEA 249 EUR
APOSOR944579-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414725
Núm. CAS: 1086375-50-9