2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944617-1G OR944617-250MG
APOSOR944617-1GEA 0 EUR
APOSOR944617-1G APOSOR944617-250MG
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392002
Núm. CAS: 109179-31-9